Få mere at vide
Ethylchloracetat, TRC
Artikelnummer. 30138691
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138691 1 g
30135031 100 g
30004798 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138691 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9017801G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-39-5
Molekylær formel C4 H7 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 122.55
Synonym Chloroacetic Acid-Ethyl Ester, Acetic acid, chloro-, ethyl ester (6CI,8CI,9CI), (Ethoxycarbonyl)methyl chloride, 2-Chloroacetic acid ethyl ester, Chloroacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-chloroacetate, Ethyl 2-monochloroacetate, Ethyl chloracetate, Ethyl chloroacetate, Ethyl chloroethanoate, Ethyl monochloracetate, Ethyl monochloroacetate, Ethyl α-chloroacetate, NSC 8833
IUPAC navn ethyl 2-chloroacetat
SMIL CCOC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Chloroacetate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Formel vægt 122.0135