Få mere at vide
Ethylchloracetat, 99%
Artikelnummer. 11482997
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482997 2500 g 2500g
11462997 100 g 100g
11472997 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11482997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15554.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 105-39-5 | C4H7ClO2 | 122,548 g/mol
Ethylchloracetat er et reagens, der anvendes til fremstilling af 5-leddet heterocykler. Det bruges som farmaceutisk og organisk mellemprodukt. Det bruges som opløsningsmiddel til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylchloracetat er et reagens, der bruges til fremstilling af 5-leddede heterocykler. Det bruges som farmaceutisk og organisk mellemprodukt. Det bruges som opløsningsmiddel til organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i vand 20 g/L (20
C).°
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-39-5
Molekylær formel C4H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 122.548
MDL nummer MFCD00000932
InChI nøgle VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
PubChem CID 7751
IUPAC navn ethyl-2-chloracetat
SMIL CCOC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl chloroacetate
Smeltepunkt -26 °C
Tæthed 1.159
Kogepunkt 142 °C til 144 °C
Flammepunkt 54 °C (149 °F)
Lugt Gennemtrængende
Lineær formel ClCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.421
Mængde 2500 g
FN nummer UN1181
Beilstein 506455
Merck Index 14,3783
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 20 g/L (20 °C).
Formel vægt 122.55
Procent renhed 99%