Få mere at vide
Ethylchloracetat, 99%
Artikelnummer. 11462997
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462997 100 g 100g
11472997 500 g 500g
11482997 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15554.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 105-39-5 | C4H7ClO2 | 122,548 g/mol
Ethylchloracetat er et reagens, der anvendes til fremstilling af 5-leddet heterocykler. Det bruges som farmaceutisk og organisk mellemprodukt. Det bruges som opløsningsmiddel til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylchloracetat er et reagens, der bruges til fremstilling af 5-leddede heterocykler. Det bruges som farmaceutisk og organisk mellemprodukt. Det bruges som opløsningsmiddel til organisk syntese.
Opløselighed Opløseligt i vand 20 g/L (20
C).°
Bemærkninger
Inkompatibel med syrer, baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-39-5
Molekylær formel C4H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 122.548
MDL nummer MFCD00000932
InChI nøgle VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chloroacetate, ethyl chloracetate, ethyl monochloroacetate, acetic acid, chloro-, ethyl ester, chloroacetic acid ethyl ester, ethyl monochloracetate, ethyl chloroethanoate, ethyl alpha-chloroacetate, 2-chloroacetic acid ethyl ester, unii-6h07teh4tf
PubChem CID 7751
IUPAC navn ethyl-2-chloracetat
SMIL CCOC(=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl chloroacetate
Smeltepunkt -26°C
Tæthed 1.159
Kogepunkt 142°C to 144°C
Flammepunkt 54°C (149°F)
Lugt Pungent
Lineær formel ClCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.421
Mængde 100 g
FN nummer UN1181
Beilstein 506455
Merck Index 14,3783
Opløselighedsinformation Soluble in water 20g/L (20°C).
Formel vægt 122.55
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl chloroacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl chloroacetate