Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylcellulose, ethoxylindhold 48%, 22 cps
Artikelnummer. 10773191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Förpackningsstorlek
2.5kg
250g
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10773191
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 190975000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 9004-57-3 | C23H24N6O4 | 448.483 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-57-3
Molekylær formel C23H24N6O4
Molekylvægt (g/mol) 448.483
MDL nummer MFCD00131037
InChI nøgle ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
PubChem CID 166304
IUPAC navn 2-[N-butyl-4-[(2,6-dicyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-3-methylanilino]ethylacetat
SMIL CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cellulose
Navn note Ethoxyl Content 48%, 22 Cps
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: inert to alkalies and dilute acids, soluble in most organic liquids, insoluble in glycerol
Mængde 500 g
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.47