Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylcellulose, ethoxylindhold 48%, 22 cps
Artikelnummer. 10082490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10082490 250 g Glasflaske 250g
10773191 500 g Glasflaske 500g
11906991 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10082490 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 190972500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 9004-57-3 | C23H24N6O4 | 448,483 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-57-3
Molekylær formel C23H24N6O4
Molekylvægt (g/mol) 448.483
MDL nummer MFCD00131037
InChI nøgle ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
PubChem CID 166304
IUPAC navn 2-[N-butyl-4-[(2,6-dicyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-3-methylanilino]ethylacetat
SMIL CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cellulose
Navn note Etoxylindhold 48%, 22 cps
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: inert over for alkalier og fortyndede syrer, opløselige i de fleste organiske væsker, uopløselige i glycerol
Mængde 250 g
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.47