Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylcellulose, ethoxylindhold 48%, 10 cps
Artikelnummer. 10440471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10440471 250 g Glasflaske 250g
10450471 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10440471 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 190962500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.91 DKK
    738.65 DKK / 250g
    Spare 82.26 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9004-57-3 | C23H24N6O4 | 448,483 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-57-3
Molekylær formel C23H24N6O4
Molekylvægt (g/mol) 448.483
MDL nummer MFCD00131037
InChI nøgle ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
PubChem CID 166304
IUPAC navn 2-[N-butyl-4-[(2,6-dicyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-3-methylanilino]ethylacetat
SMIL CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cellulose
Farve Hvid til gul
Navn note Ethoxylindhold 48%, 10 Cps
Fysisk form Granulat eller krystallinsk pulver
Merck Index 15, 3836
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: inert over for alkalier og fortyndede syrer, opløselige i de fleste organiske væsker, uopløselige i glycerol
Mængde 250 g
Procent renhed 48 til 49,5 % (ethoxyl)
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.47
Viskositet 8 til 11 cPs (5% soln i 80/20 toluen/ethanol, 25 °C)