Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylcellulose
Artikelnummer. 15413737
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413737 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15413737 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H27621.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.83 DKK
    752.65 DKK / 250mg
    Spare 83.18 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-57-3 | C23H24N6O4 | 448.483 g/mol
Ethylcellulose bruges som fødevaretilsætningsstof og som emulgator. Det bruges også som filmdanner i belægninger, smelteklæbemidler og transferblæk. Yderligere anvendes det som bindemiddel, fyldstof, plastbelægning og farvefortyndingsmidler. Udover dette bruges den til lak og plastikhærdning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylcellulose anvendes som fødevaretilsætningsstof og som emulgator. Det bruges også som filmdanner i belægninger, smelteklæbemidler og transferblæk. Yderligere anvendes det som bindemiddel, fyldstof, plastbelægning og farvefortyndingsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl cellulose
CAS 9004-57-3
Tæthed 1.14
Molekylær formel C23H24N6O4
Brydningsindeks 1.47
MDL nummer MFCD00131037
Mængde 250 mg
Synonym n-butyl-n-2-acetoxyethyl-4-4-nitro-2,6-dicyanophenyl azo-3-methylbenzeneamine, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl azo-5-nitro, 1,3-benzenedicarbonitrile, 2-2-4-2-acetyloxy ethyl butylamino-2-methylphenyl diazenyl-5-nitro, azo dye n5, 4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl azo-3-methylphenyl amino hexyl acetate, ethyl cellulose, viscosity ethoxyl, 2-n-butyl-4-2,6-dicyano-4-nitrophenyl diazenyl-3-methylanilino ethyl acetate, 4-n-2-acetoxyethyl butyl amino-2',6'-dicyano-2-methyl-4'-nitroazobenzene
Opløselighedsinformation Opløselig i tetrahydrofuran, methylacetat, ethanol, methanol, toluen, ethylacetat, chloroform, estere, aromatiske kulbrinter, alkoholer og ketoner. Uopløseligt i vand, glycerol og propan-1,2-diol.
InChI nøgle ARSKJXYLLONUAJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCN(CCOC(=O)C)C1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C(C=C(C=C2C#N)[N+](=O)[O-])C#N)C
IUPAC navn 2-[N-butyl-4-[(2,6-dicyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-3-methylanilino]ethylacetat
Molekylvægt (g/mol) 448.483
PubChem CID 166304