Få mere at vide
Ethyl Carbitol Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Carbitol Acetate |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 176.1049 |