Få mere at vide
Ethylkarbazat, TRC
Artikelnummer. 30375015
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30375015 50 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30375015 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE90095050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl Carbazate
CAS 4114-31-2
Molekylær formel C3H8N2O2
Mængde 50 g
Synonym Hydrazinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Carbazic acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)hydrazine, 1-(Ethoxycarbonyl)hydrazine, 1-Carbethoxyhydrazine, Carbethoxyhydrazine, Ethoxycarbonyl hydrazide, Ethyl carbazinate, Ethyl hydrazinecarboxylate, Ethyl hydrazinocarboxylate, Ethyl hydrazinoformate, Monocarbethoxyhydrazine, N-(Carbethoxy)hydrazine, N-(Ethoxycarbonyl)hydrazine, NSC 2277, NSC 52663
InChI formel InChI=1S/C3H8N2O2/c1-2-7-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
SMIL CCOC(=O)NN
IUPAC navn ethyl N-aminocarbamat
Molekylvægt (g/mol) 104.11
Formel vægt 104.0586