Få mere at vide
Ethylcarbazate, 97%
Artikelnummer. 11451528
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451528 250 g 250g
11441528 50 g 50g
11431528 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11451528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13860.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4114-31-2 | C3H8N2O2 | 104,109 g/mol
Forbered 4-phenylurazol ud fra ethylcarbazat og oxider derefter urazolen med gasformigt dinitrogentetroxid for at give 4-phenyl-1,2,4-triazolin-3,5-dion la. Modifikation af ethylcarbazat-proceduren, hvor analytisk rene monoalkylhydrazinhydrochlorider blev isoleret i mere end 90 % udbytte, startende fra en keton eller aldehyd. Behandling af primære aminer er med chloramin eller hydroxylamin-0-sulfonsyre og kondensation af en carbonylforbindelse med ethylcarbazat. Den FeCl3-katalyserede reaktion af ethylcarbazat (2b) fortsatte let og gavβ -hydroxyester 3 b i bedre udbytte. En ny one-pot ren syntese af nogle 5-aryl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-oner gennem cyclokondensation af ethylcarbazat med arylnitriler katalyseret af DMAP som en effektiv og basisk nukleofil katalysator er beskrevet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Forbered 4-phenylurazol fra ethylcarbazat og oxider derefter urazolen med gasformig dinitrogentetroxid for at give 4-phenyl-1,2,4-triazolin-3,5-dion la. Modifikation af ethylcarbazat-proceduren, hvor analytisk rene monoalkylhydrazinhydrochlorider blev isoleret i mere end 90 % udbytte, startende fra en keton eller aldehyd. Behandling af primære aminer er med chloramin eller hydroxylamin-0-sulfonsyre og kondensation af en carbonylforbindelse med ethylcarbazat. Den FeCl3-katalyserede reaktion af ethylcarbazat (2b) fortsatte let og gavβ -hydroxyester 3 b i bedre udbytte. En ny one-pot ren syntese af nogle 5-aryl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-oner gennem cyclokondensation af ethylcarbazat med arylnitriler katalyseret af DMAP som en effektiv og basisk nukleofil katalysator er beskrevet.
Opløselighed Meget opløselig i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4114-31-2
Molekylær formel C3H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 104.109
MDL nummer MFCD00007595
InChI nøgle VYSYZMNJHYOXGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl carbazate, ethyl hydrazinecarboxylate, ethoxycarbohydrazide, hydrazinecarboxylic acid, ethyl ester, carbethoxyhydrazine, ethylcarbazate, ethyl carbazinate, carboethoxyhydrazine, monocarbethoxyhydrazine, n-carbethoxy hydrazine
PubChem CID 20064
IUPAC navn ethyl-N-aminocarbamat
SMIL CCOC(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl carbazate
Smeltepunkt 44 °C til 47 °C
Kogepunkt 85 °C til 86 °C (7 mmHg)
Flammepunkt 86 °C (186 °F)
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 878265
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Meget opløseligt i vand.
Formel vægt 104.11
Procent renhed 97%