Få mere at vide
Ethylcarbamat, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328262
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30328262 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30328262 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13322000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl carbamate
CAS 51-79-6
Analyt- eller komponentnavne Ethyl carbamate
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C3 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethyl aminoformate, Ethyl carbamate, Ethylurethane, Leucethane, NSC 746, O-Ethylurethane, Pracarbamine, Urethan, Urethane
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
SMIL CCOC(=O)N
IUPAC navn Ethylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Mængde 100 mg
Formel vægt 89,0477 g/mol