Få mere at vide
Ethylcarbamat, 98%
Artikelnummer. 11440091
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440091 250 g 250g
11430091 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440091 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044804.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 51-79-6 | C3H7NO2 | 89,094 g/mol
Ethylcarbamat i sin smeltede tilstand er et godt opløsningsmiddel til forskellige organiske materialer, forberedelse& modifikation af aminoharpikser som solubiliseringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51-79-6
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.094
MDL nummer MFCD00007966
InChI nøgle JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
PubChem CID 5641
ChEBI CHEBI:17967
IUPAC navn ethylcarbamat
SMIL CCOC(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl carbamate
Smeltepunkt 48 °C til 50 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 182 °C til 184 °C
Flammepunkt >92 °C (198 °F)
Lineær formel H2NCO2C2H5
Mængde 250 g
Beilstein 635810
Merck Index 14,9877
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform.
Formel vægt 89.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk