Få mere at vide
Ethyl Caprylate, 99+%
Artikelnummer. 10716371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10716371 5 mL Glasflaske 5ml
10001550 100 mL Glasflaske 100ml
10674812 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10716371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150510050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-32-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106-32-1
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.27
MDL nummer MFCD00009552
InChI nøgle YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
PubChem CID 7799
ChEBI CHEBI:87426
IUPAC navn ethyloctanoat
SMIL CCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl caprylate
Navn note 99+%
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt -47°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8680g/mL
Kogepunkt 206°C to 208°C
Flammepunkt 75°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)6CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4150 to 1.42
Mængde 5 mL
Beilstein 02, 348
Merck Index 15, 3833
Specifik vægtfylde 0.868
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in glycerol
Formel vægt 172.27
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske