Få mere at vide
Ethyl Caproate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Caproic acid ethyl ester |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 144.115 |