Få mere at vide
Ethyl Caproate-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Caproate-d11 |
| CAS | 2159-19-5 |
| Molekylær formel | C8 2H11 H5 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Hexanoic-d11 acid, ethyl ester (7CI, 8CI, ACI), Ethyl hexanoate-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11, Hexanoic-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11 acid ethyl ester, Hexanoic-d11 acid ethyl ester, Ethyl hexanoate-d11, Hexanoic Acid Ethyl Ester-D11 (hexanoic-D11), Ethyl Caproate-d11 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2,6D2,7D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecadeuteriohexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.28 |
| Formel vægt | 155.1841 |