Få mere at vide
Ethyl caproate, 99+%
Artikelnummer. 10081990 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10081990 5 mL Glasflaske 5ml
10731925 100 mL Glasflaske 100ml
10561801 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10081990 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164990050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-66-0
Molekylær formel C8H16O2
Molekylvægt (g/mol) 144.21
MDL nummer MFCD00009511
InChI nøgle SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester
PubChem CID 31265
ChEBI CHEBI:86055
IUPAC navn ethylhexanoat
SMIL CCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl caproate
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt 67°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8690g/mL
Kogepunkt 168°C
Flammepunkt 54°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)4CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4060 to 1.409
Mængde 5 mL
Beilstein 02, 323
Merck Index 15, 3832
Specifik vægtfylde 0.869
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in glycerol,soluble in alcohol and ether
Formel vægt 144.21
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl caproate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.