Få mere at vide
Ethyl caprate, 99+%
Artikelnummer. 10002020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
5ml
Artikelnummer. 10002020
Brand: Thermo Scientific Acros 165005000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-38-3 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-38-3
Molekylær formel C12H24O2
Molekylvægt (g/mol) 200.32
MDL nummer MFCD00009581
InChI nøgle RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
PubChem CID 8048
ChEBI CHEBI:87430
IUPAC navn ethyldecanoat
SMIL CCCCCCCCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl caprate
Navn note 99+%
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt -20.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8665g/mL
Kogepunkt 245.0°C
Flammepunkt 102°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)8CO2C2H5
Brydningsindeks 1.4240 to 1.4270
Mængde 500 mL
Beilstein 02,356
Merck Index 15,3831
Specifik vægtfylde 0.8665
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viskositet <30 mPa.s (20°C)
Formel vægt 200.32
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske