Få mere at vide
Ethylbutyl, TRC
Artikelnummer. 30376009
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30376009 25 g
1 options
Artikelnummer. 30376009 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE90069025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Butyric acid ethyl ester
CAS 105-54-4
Molekylær formel C6 H12 O2
Mængde 25 g
Synonym Butyric acid, ester with EtOH (4CI), Butyric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl butanoate, Ethyl butyrate, Ethyl n-butanoate, Ethyl n-butyrate, NSC 8857
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
SMIL CCCC(=O)OCC
IUPAC navn ethylbutanoat
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Formel vægt 116.0837