Få mere at vide
Ethyl Butyrate-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Butyrate-d3 |
| CAS | 113435-99-7 |
| Molekylær formel | C6 2H3 H9 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Butanoic-4,4,4-d3 acid, ethyl ester (9CI), Butanoic-4,4,4-d3 acid ethyl ester, Butyric Acid-4,4,4-d3 Ethyl Ester, Ethyl Butyrate-d3, Ethyl Butyrate-4,4,4-d3, Ethyl Butanoate-4,4,4-d3, Butyric Acid Ethyl Ester-D3 (butyric-4,4,4-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])CCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 4,4,4-trideuteriobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.18 |
| Formel vægt | 119.1026 |