Få mere at vide
Ethylbutyrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10254670 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10254670 5 mL Glasflaske 5ml
10429220 250 mL Glasflaske 250ml
10774221 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10254670 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118180050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 105-54-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-54-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009394
InChI nøgle OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
PubChem CID 7762
IUPAC navn ethylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl butyrate
Navn note 99%
Surhed 1mg KOH/g max.
Smeltepunkt -93.3°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8700g/mL
Kogepunkt 120.0°C
Flammepunkt 26°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.3910 to 1.3930
Mængde 5 mL
Beilstein 02, 270
Merck Index 15, 3830
Specifik vægtfylde 0.87
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl butyrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.