Få mere at vide
Ethylbutyrat, 99%
Artikelnummer. 11342336
Skift visning
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342336 1000 mL 1 L
11332336 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342336 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06025.AU
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 105-54-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Ethylbutyrat bruges i smags- og duftstoffer. Det bruges som opløsningsmiddel i parfumeprodukter og som blødgører for cellulose. Det bruges til fremstilling af nye 2-cyanopyrimidiner som cathespin K-hæmmere. Det bruges også til syntese af pyridobenzimidazolderivater, der udviser antifungal aktivitet ved at hæmmeβ -1,6-glucan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylbutyrat anvendes i smags- og duftstoffer. Det bruges som opløsningsmiddel i parfumeprodukter og som blødgører for cellulose. Det bruges til fremstilling af nye 2-cyanopyrimidiner som cathespin K-hæmmere. Det bruges også til syntese af pyridobenzimidazolderivater, der udviser antifungal aktivitet ved at hæmmeβ -1,6-glucan.
Opløselighed Opløselig i propylenglycol
, paraffinolie og petroleum.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-54-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009394
InChI nøgle OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl butyrate, butyric acid ethyl ester, ethyl n-butyrate, butanoic acid, ethyl ester, butyric ester, butyric ether, butyric acid, ethyl ester, ethyl n-butanoate, butanoic acid ethyl ester, fema number 2427
PubChem CID 7762
IUPAC navn ethylbutanoat
SMIL CCCC(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl butyrate
Smeltepunkt -93 °C
Tæthed 0.879
Kogepunkt 119 °C til 120 °C
Flammepunkt 26 °C (79 °F)
Brydningsindeks 1.392
Mængde 1000 mL
FN nummer UN1180
Beilstein 506331
Merck Index 14,3775
Opløselighedsinformation Opløselig i propylenglykol, paraffinolie og petroleum.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%