Få mere at vide
Ethyl Butyrate-4,4,4-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Butyrate-d3 |
| CAS | 113435-99-7 |
| Molekylær formel | C6 2H3 H9 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CCC(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 4,4,4-trideuteriobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.18 |
| Formel vægt | 119.1026 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |