Få mere at vide
Ethyl bromofluoroacetate, 97%
Artikelnummer. 11407184
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407184 5 g 5g
11497174 1 g 1g
11417184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11407184 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21579.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 401-55-8 | C4H6BrFO2 | 184.992 g/mol
Ethylbromfluoracetat anvendes som et mellemprodukt, der er nyttigt i syntesen af polyfluoralkyl-substituerede fluorenolethere og N-beskyttedeα -fluorglyciner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethylbromfluoracetat bruges som et mellemprodukt, der er nyttigt i syntesen
af polyfluoralkyl-substituerede fluorenolethere og N-beskyttedeα -fluorglyciner.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 401-55-8
Molekylær formel C4H6BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 184.992
MDL nummer MFCD00042095
InChI nøgle ULNDTPIRBQGESN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromofluoroacetate, bromofluoroacetic acid ethyl ester, ethyl-2-bromofluoroacetate, ethylbromofluoroacetate, acetic acid, bromofluoro-, ethyl ester, bromofluoroacetate, ethyl fluorobromoacetate, acmc-209jb9, ksc236i3t
PubChem CID 2733407
IUPAC navn ethyl-2-brom-2-fluoracetat
SMIL CCOC(=O)C(F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl bromofluoroacetate
Tæthed 1.54
Kogepunkt 154°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Brydningsindeks 1.4255
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 184.99
Procent renhed 97%