Få mere at vide
Ethyl Bromodifluoroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Bromodifluoroacetate |
| CAS | 667-27-6 |
| Molekylær formel | C4H5BrF2O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-2,2-difluoroacetic Acid Ethyl Ester, Bromodifluoroacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Bromo-2,2-difluoroacetate, Ethyl Difluorobromoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5BrF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(F)(F)Br |
| IUPAC navn | ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.98 |
| Formel vægt | 201.9441 |