Få mere at vide
Ethyl bromodifluoroacetate, 98%
Artikelnummer. 15140043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15140043 25 g Glasflaske 25g
10497343 1 g Glasflaske 1g
10491491 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15140043 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305800250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 667-27-6 | C4H5BrF2O2 | 202.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 667-27-6
Molekylær formel C4H5BrF2O2
Molekylvægt (g/mol) 202.99
MDL nummer MFCD00042069
InChI nøgle IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromodifluoroacetate, ethylbromodifluoroacetate, bromodifluoroacetic acid ethyl ester, acetic acid, bromodifluoro-, ethyl ester, ethyl difluorobromoacetate, ethyl 2-bromo-2,2-difluoro-acetate, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxyethan-1-one, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxy-1-oxoethane, ethylbrom difluor acetat, pubchem16953
PubChem CID 69585
IUPAC navn ethyl-2-brom-2,2-difluoracetat
SMIL CCOC(=O)C(F)(F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl bromodifluoroacetate
Navn note 98%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.5830g/mL
Kogepunkt 112.0°C
Flammepunkt 21°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrCF2CO2C2H5
Brydningsindeks 1.3860 to 1.3890
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.583
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 202.99
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske