Få mere at vide
Ethylbromdifluoracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454437 25 g 25g
11434437 1 g 1g
11444437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20461.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 667-27-6 | C4H5BrF2O2 | 202.983 g/mol
Ethylbromdifluoracetat, bruges til behandling af Reformat sky-reagenset med aldehyder og ketoner, giver 2,2-difluor-3-hydroxyestere. Det bruges også til analyse af reagensrenhed gennem IR, NMR.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylbromdifluoracetat, bruges til behandling af Reformat sky-reagenset med aldehyder og ketoner, giver 2,2-difluor-3-hydroxyestere. Det bruges også til analyse af reagensrenhed gennem IR, NMR.
Opløselighed Opløselig i de
fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 667-27-6
Molekylær formel C4H5BrF2O2
Molekylvægt (g/mol) 202.983
MDL nummer MFCD00042069
InChI nøgle IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromodifluoroacetate, ethylbromodifluoroacetate, bromodifluoroacetic acid ethyl ester, acetic acid, bromodifluoro-, ethyl ester, ethyl difluorobromoacetate, ethyl 2-bromo-2,2-difluoro-acetate, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxyethan-1-one, 2-bromo-2,2-difluoro-1-ethoxy-1-oxoethane, ethylbrom difluor acetat, pubchem16953
PubChem CID 69585
IUPAC navn ethyl-2-brom-2,2-difluoracetat
SMIL CCOC(=O)C(F)(F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl bromodifluoroacetate
Tæthed 1.583
Kogepunkt 112°C to 114°C
Flammepunkt 21°C (69°F)
Brydningsindeks 1.388
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1906095
Opløselighedsinformation Soluble in most organic solvents.
Formel vægt 202.99
Procent renhed 97%