Få mere at vide
Ethyl Bromoacetate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15878610
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15878610 250 mL
15816300 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15878610 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8016360250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-36-2
Tekniske data
Smeltepunkt -38°C
Tæthed 1.50 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 158°C to 161°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00000191
Mængde 250 mL
Synonym Ethyl bromoacetate, Bromoacetic acid ethyl ester, Ethyl bromoacetate
Molekylvægt (g/mol) 167