Få mere at vide
Ethylbromoacetat, 98%
Artikelnummer. 11468663
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468663 2500 g 2500g
11448663 100 g 100g
11458663 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11468663 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10448.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2917.20 DKK
    2390.65 DKK / 2500g
    Spare 526.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 105-36-2 | C4H7BrO2 | 167,002 g/mol
Ethylbromacetat anvendes i vid udstrækning som et alkyleringsreagens involveret i Reformatsky-reaktionen for at fremstille beta-hydroxyesterne ved at reagere med carbonylforbindelser. Det bruges også til syntese af witting-reagens, kunstigt diethylstilbestrol-antigen, 3-phenyl-1-naphthol og steroide thiazolidinonderivater. Det finder anvendelse i fremstillingen af reversibelt fotoresponsive coumarin-stabiliserede polymere nanopartikler i et vandigt medium, der fungerer som en påviselig lægemiddelbærer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylbromacetat bruges i vid udstrækning som et alkyleringsreagens involveret i Reformatsky-reaktionen for at fremstille beta-hydroxyesterne ved at reagere med carbonylforbindelser. Det bruges også til syntese af witting-reagens, kunstigt diethylstilbestrol-antigen, 3-phenyl-1-naphthol og steroide thiazolidinonderivater. Det finder anvendelse i fremstillingen af reversibelt fotoresponsive coumarin-stabiliserede polymere nanopartikler i et vandigt medium, der fungerer som en påviselig lægemiddelbærer.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, acetone, benzen og ethylether. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Det er en tårevæske. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-36-2
Molekylær formel C4H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 167.002
MDL nummer MFCD00000191
InChI nøgle PQJJJMRNHATNKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromoacetate, antol, ethyl bromacetate, bromoacetic acid ethyl ester, ethyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, ethyl ester, ethoxycarbonylmethyl bromide, bromoacetic acid, ethyl ester, ethyl alpha-bromoacetate, ethyl bromo acetate
PubChem CID 7748
IUPAC navn ethyl-2-bromacetat
SMIL CCOC(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl bromoacetate
Smeltepunkt -38 °C
Tæthed 1.506
Kogepunkt 159 °C
Flammepunkt 47 °C (117 °F)
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel BrCH2CO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.451
Mængde 2500 g
FN nummer UN1603
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol, aceton, benzen og ethylether. Ublandelig med vand.
Formel vægt 167
Procent renhed 98%