Få mere at vide
Ethyl-Beta-D-glucuronide, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30458100
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458100 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458100 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMEGL3321LM
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Ethyl-Beta-D-glucuronide, 1mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl-beta-D-glucuronide
CAS 17685-04-0
Analyt- eller komponentnavne Ethyl-beta-D-glucuronide
Forsendelsestilstand Ice Pk. (-20°C)
Molekylær formel C8 H14 O7
Koncentration 1 mg/mL
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9 CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6 CI, 8 CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CCO[C@@H]1 O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1 O)C(=O)O
IUPAC navn (2 S,3 S,4 S,5 R,6 R)-6-ethoxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 222.193
Mængde 1 ml
Formel vægt 222.074 g/mol