Få mere at vide
Ethyl Beta-chloropropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl beta-chloropropionate |
| CAS | 623-71-2 |
| Molekylær formel | C5H9ClO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3-Chloropropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-chloropropanoateEthyl 3-chloropropionate, NSC 8845 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCl |
| IUPAC navn | ethyl 3-chloropropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.58 |
| Formel vægt | 136.0291 |