Få mere at vide
Ethyl Beta-Carboline-3-carboxylate (Beta-CCE), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl beta-Carboline-3-carboxylate (beta-CCE) |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O2/c1-2-18-14(17)12-7-10-9-5-3-4-6-11(9)16-13(10)8-15-12/h3-8,16H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 240.0899 |