Få mere at vide
Ethyl-beta, beta, beta-d3-benzen, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylbenzene-beta,beta,beta-D3 |
| CAS | 2618-00-0 |
| Molekylær formel | C8 D3 H7 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, ethyl-2,2,2-d3- (7 CI, 9 CI, ACI), Ethyl-2,2,2-d3benzene (ACI), 1-(2,2,2-Trideuterioethyl)benzene, Ethyl-β,β,β-d3-benzene, Ethylbenzene-d3, Ethylbenzene-β,β,β-d3, Ethylbenzene-β,β,β-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Cc1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterioethylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.1835 |
| Formel vægt | 109.0971 g/mol |
| Vis mere |