Få mere at vide
Ethylbenzothiazol-2-carboxylat, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl benzothiazole-2-carboxylate |
| Smeltepunkt | 68 °C til 72 °C |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 207.25 |
| Procent renhed | 98% |