Få mere at vide
Ethylbenzothiazol-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425677 5 g 5g
15435677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32904.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32137-76-1 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32137-76-1
Molekylær formel C10H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 207.247
MDL nummer MFCD00848360
InChI nøgle VLQLCEXNNGQELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzo d thiazole-2-carboxylate, ethyl benzothiazole-2-carboxylate, benzothiazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-benzothiazolecarboxylic acid, ethyl ester, ethyl 2-benzothiazolecarboxylate, ethyl1,3-benzothiazole-2-carboxylate, zlchem 880, pubchem23783, acmc-209hra, ksc490c5n
PubChem CID 640708
IUPAC navn ethyl-1,3-benzothiazol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl benzothiazole-2-carboxylate
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Mængde 5 g
Formel vægt 207.25
Procent renhed 98%