Få mere at vide
(Ethyl benzoate)tricarbonylchromium, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11389818
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389818 1 g 1g
11379818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11389818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044283.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Hydrogenation catalyst
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32874-26-3
Molekylær formel C12H10CrO5
Molekylvægt (g/mol) 286.203
MDL nummer MFCD02683559
InChI nøgle SWSAJUVURPSGIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoate tricarbonylchromium, ethyl benzoate tricarbonylchromium 0, tris carbon monoxide ethyl benzoate chromium
PubChem CID 13222494
IUPAC navn carbon monoxide;chromium;ethyl benzoate
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CC=C1.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Ethyl benzoate)tricarbonylchromium
Smeltepunkt 54°C to 59°C
Farve Orange
Mængde 1 g
FN nummer UN3466
Følsomhed Air and moisture sensitive
Formel vægt 286.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder