Få mere at vide
Ethylbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30372333
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30372333 10 g
1 options
Artikelnummer. 30372333 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89976010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic Acid Ethylester
CAS 93-89-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H10 O2
Mængde 10 g
Synonym Benzoic acid ethyl ester, Benzoyl ethyl ether, Ethyl benzenecarboxylate, Ethyl benzoate, NSC 8884
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn Ethylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.0681
Procent renhed >95