Få mere at vide
Ethylbenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17997364
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17997364 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17997364 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0730.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ethylbenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzoic Acid Ethylester
CAS 93-89-0
Analyt- eller komponentnavne Benzoic Acid Ethylester
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzoic acid ethyl ester, Benzoyl ethyl ether, Ethyl benzenecarboxylate, Ethyl benzoate, NSC 8884, Benzoyl Peroxide Hydrous Impurity C, Benzoyl Peroxide Impurity C
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
SMIL CCOC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn Ethylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 150,0681 g/mol