Få mere at vide
Ethylbenzimidathydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11378626
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378626 50 g 50g
11368626 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17684.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 5333-86-8 | C9H12ClNO | 185,65 g/mol
Ethylbenzimidathydrochlorid anvendes til fremstilling af (4R)-ethyl-2-phenyl-4,5-dihydrothiazol-4-carboxylat ved at reagere med (R)-ethylcysteinhydrochlorid. Det reagerer også med D-penicillamin-methylesterhydrochlorid og triethylamin til fremstilling af methyl-5,5-dimethyl-2-phenyl-2-thiazolin-4-carboxylat. Yderligere bruges det som et mellemprodukt til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylbenzimidathydrochlorid anvendes til fremstilling af (4R)-ethyl-2-phenyl-4,5-dihydrothiazol-4-carboxylat ved at reagere med (R)-ethylcysteinhydrochlorid. Det reagerer også med D-penicillamin-methylesterhydrochlorid og triethylamin til fremstilling af methyl-5,5-dimethyl-2-phenyl-2-thiazolin-4-carboxylat. Yderligere bruges det som et mellemprodukt til organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5333-86-8
Molekylær formel C9H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 185.65
MDL nummer MFCD00043246
InChI nøgle MODZVIMSNXSQIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzimidate hydrochloride, benzenecarboximidic acid, ethyl ester, hydrochloride, ethyl benzenecarboximidate hydrochloride, benzimidic acid ethyl ester hcl, ethylbenzimidate hydrochloride, ethyl benzimidate hcl, ethyl benzylimidate hydrochloride, ethyl iminobenzoate hydrochloride, benzimido ethyl ether hydrochloride, benzimidoyl ethyl ether hydrochloride
PubChem CID 79249
IUPAC navn ethylbenzencarboximidat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CCOC(=N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl benzimidate hydrochloride
Smeltepunkt 115 °C til 117 °C
Mængde 50 g
Beilstein 3697589
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 185.65
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl benzimidate hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl benzimidate hydrochloride