Få mere at vide
Ethyl benzimidate hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31005250
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31005250 10 g 10g
30990525 500 g 500g
30992812 100 g 100g
30990208 25 g 25g
30995526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31005250 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12926310g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl benzimidate hydrochloride
CAS 5333-86-8
Molekylær formel C9H12ClNO
MDL nummer MFCD00043246
Mængde 10 g
SMIL N=C(OCC)C1=CC=CC=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 185.65
Procent renhed 97%