Få mere at vide
Ethyl Benzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Benzenesulfonate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3S/c1-2-11-12(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 186.0351 |