Få mere at vide
Ethyl b-D-Glucuronide (1 mg/mL in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30473977
Skift visning
Mængde:
1x1 mL
Artikelnummer. Mængde
30473977 1x1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30473977 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT83201X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl-beta-D-glucuronide
CAS 17685-04-0
Molekylær formel C8 H14 O7
Mængde 1x1 mL
Synonym β-D-Glucopyranosiduronic acid, ethyl (9CI, ACI), Ethyl β-D-glucopyranosiduronic acid (ACI), Glucopyranosiduronic acid, ethyl, β-D- (6CI, 8CI), BA 2829, Ethyl glucuronide, Ethyl β-D-glucosiduronic acid, Ethyl β-D-glucuronide
InChI formel InChI=1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
SMIL CCO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-ethoxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 222.193
Formel vægt 222.074
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL