Få mere at vide
Ethylazidoacetat, 25% opløsning i toluen, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl azidoacetate |
| CAS | 637-81-0, 108-88-3 |
| Tæthed | 0.9200g/mL |
| Flammepunkt | 7°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C4H7N3O2 |
| Mængde | 5 mL |
| Specifik vægtfylde | 0.92 |
| Synonym | ethyl azidoacetate, azidoacetic acid ethyl ester, acetic acid, azido-, ethyl ester, azido-acetic acid ethyl ester, ccris 3368, acetic acid, 2-azido-,ethyl ester, ethyl azido-acetate, ethyl2-azidoacetate, ethyl-2-azidoacetate, ethylazidoacetatesolution |
| InChI nøgle | HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethyl azidoacetate, 25% solution in toluene
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.