missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl Atrarate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl Atrarate |
| CAS | 31581-32-5 |
| Molekylær formel | C11H14O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Atraric Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-methylorsellinate, 3,6-Dimethyl-β-resorcylic Acid, Ethyl Ester, Ethyl 2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-4-15-11(14)9-6(2)5-8(12)7(3)10(9)13/h5,12-13H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1c(C)cc(O)c(C)c1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vægt | 210.0892 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?