Få mere at vide
Ethyl alpha-(p-Methoxyphenyl)-beta-(dimethylamino)propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl alpha-(p-Methoxyphenyl)-beta-(dimethylamino)propionate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 251.1521 |
| Procent renhed | >95% |