Få mere at vide
Ethyl alpha-bromophenylacetate, 97%
Artikelnummer. 11444587
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444587 250 g 250g
11424587 10 g 10g
11434587 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21114.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2882-19-1 | C10H11BrO2 | 243.10 g/mol
α-Brombenzeneddikesyreethylester anvendes som alkylhalogenidinitiator ved kontrolleret/levende radikalpolymerisation af styren og methylmethacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
α -Brombenzeneddikesyreethylester anvendes som alkylhalogenidinitiator ved kontrolleret/levende radikalpolymerisation af styren og methylmethacrylat.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft og vand/fugt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2882-19-1
Molekylær formel C10H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 243.10
MDL nummer MFCD00013536
InChI nøgle BKTKLDMYHTUESO-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl alpha-bromophenylacetate, ethyl bromophenylacetate, ethyl bromo phenyl acetate, ethyl-alpha-bromophenyl acetate, ethyl-.alpha.-bromophenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-bromo-, ethyl ester, bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-bromo-, ethyl ester, eyr&vo2, ethylbromo phenyl acetate
PubChem CID 97780
IUPAC navn ethyl-2-brom-2-phenylacetat
SMIL CCOC(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl alpha-bromophenylacetate
Tæthed 1.389
Kogepunkt 164°C (30 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5395
Mængde 250 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vægt 243.1
Procent renhed 97%