Få mere at vide
Ethyl Alpha-Bromo-Beta-phenylpropionate 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl alpha-Bromo-beta-phenylpropionate |
| Mængde | 20 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13BrO2/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2,8H2,1H3 |
| Formel vægt | 256.0099 |