Få mere at vide
Ethyl-alpha,alpha-d2-benzene, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylbenzene-alpha,alpha-D2 |
| CAS | 1861-01-4 |
| Molekylær formel | C8 D2 H8 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, ethyl-1,1-d2- (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Ethyl-1,1-d2-benzene (ACI), (Ethyl-α,α-d2)benzene, 1,1-Dideuterioethylbenzene, Ethylbenzene-d2, Ethylbenzene-α,α-d2, Ethylbenzene-α,α-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(C)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1,1-dideuterioethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.1773 |
| Formel vægt | 108.0908 g/mol |
| Vis mere |