missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl-alpha-13C-benzene, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylbenzene-alpha-13 C |
| CAS | 287399-32-0 |
| Molekylær formel | 13 C C7 H10 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, ethyl-1-13 C- (9 CI), Ethyl-1-13 C-benzene, (Ethyl-α-13 C)benzene, Ethylbenzene-13 C, Ethylbenzene-α-13 C, Ethyl-α-13 C-benzene |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7 H,2H2,1H3/i2+1 |
| SMIL | C[13 CH2]c1ccccc1 |
| IUPAC navn | (113 C)ethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 107.1577 |
| Formel vægt | 107.0816 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?