Få mere at vide
Ethylalkohol, ren 200-sikker, Honeywell™
Artikelnummer. 15637850
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15637850 500 mL 500ml
1 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Artikelnummer. 15637850 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. E7023500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl alcohol, Pure
Smeltepunkt -131°C
Navn note For molecular biology
CAS 64-17-5
Tæthed 0.789g/mL at 20°C
Mængde 500 mL
Flammepunkt 14°C (57.2°F)
Molekylær formel C2H6O
Lineær formel CH3CH2OH
MDL nummer MFCD00003568
FN nummer UN1170
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kogepunkt 36°C to 37°C
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vægt 46.07g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 200 proof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl alcohol, Pure
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.