Få mere at vide
Ethyl Alcohol, Pure 190 proof, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15667850
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15667850 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15667850 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. E7148500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl alcohol, Pure
Smeltepunkt -131°C
Navn note For molecular biology
CAS 64-17-5
Tæthed 0.816g/mL at 25°C
Mængde 500 mL
Flammepunkt 14°C (57.2°F)
Molekylær formel C2H6O
Lineær formel CH3CH2OH
MDL nummer MFCD00003568
FN nummer UN1170
Synonym ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Kogepunkt 36°C to 37°C
InChI nøgle LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCO
IUPAC navn ethanol
Molekylvægt (g/mol) 46.069
PubChem CID 702
ChEBI CHEBI:16236
Formel vægt 46.07g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 190 proof